Print…
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H58554.04EA 373 EUR
H58554.04
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Fórmula: C₈H₇N₃S
Peso Molecular: 177,22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460417
Número CAS: 30235-26-8