Print…
VWR® UV-6300PC, Espectrofotómetro UV/Vis
Fornecedor: VWR
VWR®
VWRU10037-442EA 0 EUR
VWRU10037-442 634-6041
VWR® UV-6300PC, Espectrofotómetro UV/Vis
Espectrofotómetros e fotômetros Espectrofotómetros UV/Vis
UV/Visible spectrophotometer with double-beam optical system, designed for applications including general research, pharmaceutical, biochemical and clinical laboratory use, new material development and quality control.
  • Fotometria padrão – absorção, transmissão, concentração
  • Análise quantitativa e cinética, varrimento com múltiplos comprimentos de onda, varrimento espectral
  • Análise de ADN/ARN e de proteínas
  • Controlo interno através de teclado (controlo por PC opcional)
  • Software UV-Vis Analyst para processamento de dados mais eficiente, maior recolha de dados e capacidade de armazenamento ilimitada
Fornecimento: Fornecido com quatro células de vidro ótico, duas células de quartzo, proteção contra o pó, cabo USB, dispositivo de memória USB (8 GB), software UV-Vis Analyst para controlo por PC, suportes de células para amostras e referência, cabos de alimentação com fichas para Reino Unido, CH e UE.