Print…
VWR® Lisbon, Óculos panorâmicos
Fornecedor: VWR
Lisbon
111-0930EA 4.6 EUR
111-0930
VWR® Lisbon, Óculos panorâmicos
Óculos
Óculos para visitantes com lentes de policarbonato transparente e com ventilação indirecta.
  • Revestimento anti-riscos e anti-embaciamento
  • Resguardo moldado na zona das sobrancelhas
  • Proteções laterais ventiladas
Peso: 46 g
Certificações: Em conformidade com EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (armação); VWR® 2C-1,2 1 FT (lentes).