Print…
VWR® Oslo, Óculos de proteção
Fornecedor: VWR
Oslo
111-0932EA 5.8 EUR
111-0932
VWR® Oslo, Óculos de proteção
Óculos
Óculos de proteção com lentes em policarbonato transparente e ventilação indireta.
  • Revestimento anti-riscos e anti-embaciamento
  • Proteções laterais integradas
  • Resguardo moldado na zona da sobrancelha
  • Comprimento das hastes ajustável
Peso: 35 g
Certificações: Em conformidade com EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (armação); VWR® 2C-1,2 1 FT (lentes)