Print…
Blocos de aquecimento/refrigeradores, ThermoStat™ C, Eppendorf
Fornecedor: Eppendorf
460-0226EA 2135 EUR
460-0226 460-1003
Blocos de aquecimento/refrigeradores, ThermoStat™ C, Eppendorf
Blocos de aquecimento Bloco de aquecimento e refrigeração
O ThermoStat™ C é ideal para ajustar e manter temperaturas com precisão, tanto positivas como negativas graças à tecnologia Peltier. O display digital permite uma configuração simples e precisa e a visualização de parâmetros. As teclas de temperatura dão acesso rápido a cinco temperaturas experimentais importantes (4, 16, 37, 56 e 95 ºC). Até 15 programas definidos pelo utilizador podem ser guardados. Adequado para arrefecimento de tampões e amostras a baixas temperaturas, pré-aquecimento de meios, reações bioquímicas a baixas temperaturas, síntese de cDNA, desnaturação de DNA, RNA e proteínas e imunoprecipitação.
  • Controlo preciso da temperatura de -10 a 110ºC (dependendo do SmartBlocks™ usado)
  • A estabilidade e uniformidade da temperatura é de ±0,5ºC de 20 a 45ºC em todas as posições de todos os SmartBlocks™
  • Taxa de aquecimento máxima: 5,5ºC/min.Taxa de arrefecimento máxima: 5ºC/min entre 110ºC e temperatura ambiente
  • Temporizador para operação de 15 segundos a 99,30h ou em contínuo
  • A nova tampa ThermoTop® evita a condensação nas tampas e paredes dos tubos e melhora a homogeneidade da temperatura
  • Os SmartBlocks™ são fáceis de trocar devido ao sistema QuickRelease™
Excellent temperature management. Fast cooling rates of up to 5 °C/min reduce wait time.
Precise temperature control is achieved for the ThermoStat C by using optimally balanced heating and cooling elements (peltier technology).
Informações de encomenda: fornecido sem blocos, estão disponíveis uma grande variedade de SmartBlocks™ que são adequados para utilização com todos os formatos de tubos e placas comuns. Pode ser usado com a tampa ThermoTop®.
Atenção: * Indica que SmartBlocks podem ser usados com tampa e ThermoTop. Note-se que a frequência de mistura máxima quando se utiliza a tampa com placas é de 2000 min⁻¹.
** Para a placa de poços fundos, a frequência máxima de mistura é de 2000 rpm (nível do sensor).