Agitadores magnéticos digitais compactos com 5, 10 ou 15 posições de agitação, concebidos para agitação síncrona e adequados para operação contínua. As bobinas magnéticas resistentes ao desgaste proporcionam uma agitação silenciosa e consistente em todas as posições. A velocidade mantém-se constante mesmo quando há alterações na carga. O design facilita a limpeza e protege o equipamento contra os derramamentos de líquidos.
- Operação ajustável e reversível
- Indicação do código de erro
- Operação simples com teclado tátil
- A velocidade é ajustável em incrementos de 10 min⁻¹
Certificações: Classe de proteção IP segundo a norma DIN EN 60529: IP 40
Fornecimento: Fornecidos com uma cobertura antiderrapante, transparente e amovível.