Print…
Mercúrio solução padrão, 100 mg/l Hg em 5% ácido nítrico padrão para ICP-MS
Fornecedor: CPAchem
ACSDM324.5NP.L1EA 107 EUR
ACSDM324.5NP.L1
Mercúrio solução padrão, 100 mg/l Hg em 5% ácido nítrico padrão para ICP-MS
Padrões Cationic Standards Mercury Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022