Print…
Cloreto de sulfurilo 1 M in dichloromethane
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H31899.APEA 70.9 EUR
H31899.AP
Cloreto de sulfurilo 1 M in dichloromethane
Cloreto de sulfurilo
Fórmula: Cl₂O₂S
Peso Molecular: 134,97 g/mol
Densidade: 1,352
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011451
Número CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
ADR: 8,III