Print…
(±)-Camphorquinone 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO154570500EA 333 EUR
ACRO154570500 ACRO154570050 ACRO154570100
(±)-Camphorquinone 99%
(±)-Camphorquinone
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166,22 g/mol
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064160
Número CAS: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
GC ≥98.5 %