Print…
n-Hexadecano ≥87%, Technical Grade
Perigo
J202-500MLEA 127 EUR
J202-500ML
n-Hexadecano ≥87%, Technical Grade
n-Hexadecano
Fórmula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Peso Molecular: 226,45 g/mol
Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 18 °C
Densidade: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 135 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008998
Número CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg
Encomendar
Appearance @11°C (60 sec) Colorless liquid.
Appearance @20°C Colorless liquid
Purity ≥87 %
UV Scan 400-800nm ≤0.15