Print…
2-Iodopropano para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43955.0250EA 235 EUR
8.43955.0250
2-Iodopropano para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Peso Molecular: 169,99 g/mol
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2,8 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234
Encomendar
Solubility 1.4 g/l (20°C)
Melting Point -90 °C
Flash Point 42 °C
Density 1.703 g/cm3 (25 °C)