Print…
Cloreto de potássio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa
Fornecedor: Mettler - Toledo
METT51343181EA 11.2 EUR
METT51343181
Cloreto de potássio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74,55 g/mol
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8