Print…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Perigo
H33137.06EA 102 EUR
H33137.06
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₃
Peso Molecular: 222,12 g/mol
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042326
Número CAS: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III