Print…
Sulfato de magnésio 0.1 M solução volumétrica, Fluka™
34276-1LEA 101.79 EUR
34276-1L
Sulfato de magnésio 0.1 M solução volumétrica, Fluka™
Sulfato de Magnésio
Fórmula: MgSO₄
Peso Molecular: 120,37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011110
Número CAS: 7487-88-9
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Encomendar
Factor 0.998 - 1.002