Print…
2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 49)
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20004900EA 54.6 EUR
EHERC20004900
2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 49)
2,2',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 49)
Fórmula: C₁₂H₆Cl₄
Peso Molecular: 291,99 g/mol
Número CAS: 41464-40-8