Print…
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol NF
Atenção
N869-500MLEA 60.9 EUR
N869-500ML
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol NF
(±)-2-Metil-2,4-pentanodiol
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118,18 g/mol
Ponto de ebulição: 198 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004547
Número CAS: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Encomendar
Acidity Test Pass
Appearance Clear, colorless liquid
Refractive Index 1.424 – 1.43
Specific Gravity 0.917 – 0.923
Water ≤0.5 %