Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
H32236.06EA
51.9
EUR
H32236.06
H32236.14
Methyl (4-fluorophenyl)acetate ≥98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Fórmula:
C₉H₉FO₂ Peso Molecular: 168,17 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00800608 Número CAS: 34837-84-8 |