Print…
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Atenção
H31664.03EA 183 EUR
H31664.03 H31664.MD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀F₂O₃
Peso Molecular: 216,18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519314
Número CAS: 1092460-66-6