Print…
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
Perigo
H33031.06EA 240 EUR
H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide
Fórmula: C₉H₁₁NS
Peso Molecular: 165,26 g/mol
Ponto de Fusão: 120…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09757580
Número CAS: 6487-91-8