Print…
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
Atenção
ABCR10932
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine ≥97%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₂H₁₇NO
Peso Molecular: 191,27 g/mol
Ponto de ebulição: 121…123 °C (0,7 mmHg)
Ponto de Fusão: 60…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006503
Número CAS: 4727-72-4
EINECS: 225-226-9