Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILDLM16290.25EA
1600
EUR
PROOCILDLM16290.25
PROOCILDLM16290.1
Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Fórmula:
C₁₂H₁₀D₄O₄ |
Número MDL :
MFCD00144117 Número CAS: 93952-12-6 |