Print…
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Perigo
PROOCILDLM13680.25EA 2130 EUR
CAMBDLM-1368-0.25 CAMBDLM-1368-0.1 PROOCILDLM13680.25
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-D₄]
Fórmula: C₂₄H₃₄D₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143759
Número CAS: 93951-87-2