Print…
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
A14385.06EA 201 EUR
A14385.06
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-tert-Butylphenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₇ClN₂
Peso Molecular: 200,7084 g/mol
Ponto de Fusão: ∼228 °C (decomposição)
Número MDL : MFCD00013387
Número CAS: 128231-55-0