Print…
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H50240.03EA 275 EUR
H50240.03
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Fórmula: C₁₁H₈Br₂
Peso Molecular: 299,99 g/mol
Ponto de Fusão: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046369
Número CAS: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III