DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
Fornecedor: Thermo Scientific
ACRO119930250EA
30.3
EUR
ACRO119930250
ACRO119931000
ACRO119930010
DL-Glutamic acid monohydrate 98+%
DL-Glutamic acid monohydrate
Fórmula:
C₅H₉NO₄·1H₂O Peso Molecular: 165,15 g/mol (147,13 anhy) Ponto de Fusão: 194 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150703 Número CAS: 19285-83-7 EINECS: 210-522-2 |
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15.5 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) |