Print…
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H26204.06EA 228 EUR
H26204.06 H26204.03
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole ≥99%
2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181,19 g/mol
Ponto de Fusão: 85…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024537
Número CAS: 14804-39-8