Print…
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H30189.06EA 244 EUR
H30189.06 H30189.03
4-Bromo-trans-stilbene ≥98%
4-Bromo-trans-stilbene
Fórmula: C₁₄H₁₁Br
Peso Molecular: 259,15 g/mol
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00155020
Número CAS: 13041-70-8