Print…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14228900EA 99.8 EUR
EHERC14228900
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Peso Molecular: 194,23 g/mol
Número MDL : MFCD00020167
Número CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8