Print…
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B20702.30EA 159 EUR
B20702.30 B20702.18
3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
3-Ethoxysalicylaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166,18 g/mol
Ponto de ebulição: 263…264 °C
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003323
Número CAS: 492-88-6
EINECS: 207-765-1