Print…
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
B20085.03EA 25.3 EUR
B20085.03 B20085.06
1-Bromo-4-hexyloxybenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexyloxybenzene
Fórmula: C₁₂H₁₇BrO
Peso Molecular: 257,18 g/mol
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173753
Número CAS: 30752-19-3