Print…
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H32982.03EA 97.6 EUR
H32982.03 H32982.06
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Fórmula: C₇HBrF₄O₂
Peso Molecular: 272,98 g/mol
Ponto de Fusão: 142…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075244
Número CAS: 4707-24-8