Print…
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Atenção
H26992.03EA 76.5 EUR
H26992.03 H26992.06
Dicyclohexylphenylphosphine ≥98%
Dicyclohexylphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₂₇P
Peso Molecular: 274,38 g/mol
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003854
Número CAS: 6476-37-5
EINECS: 229-334-7