Print…
1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H27872.09EA 94.9 EUR
H27872.09
1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
1-Bromo-2-hexadecanone
Fórmula: C₁₆H₃₁BrO
Peso Molecular: 319,32 g/mol
Ponto de Fusão: 54…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777089
Número CAS: 21436-52-2