Silício ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, plasma synthesized
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
46308.10EA
0
EUR
46308.10
46308.04
46308.09
46308.18
Silício ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, plasma synthesized
Silício
Fórmula:
Si Peso Molecular: 28,09 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00085311 Número CAS: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |