Print…
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
A18292.18EA 449 EUR
A18292.18 A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Fórmula: C₁₄H₁₅P
Peso Molecular: 214,24 g/mol
Ponto de ebulição: 130…132 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,048
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015170
Número CAS: 607-01-2
UN: 3278
ADR: 6.1,III