Print…
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Fornecedor: TCI EUROPE
TCIAD1858-25GEA 79 EUR
TCIAD1858-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Fórmula: C₆H₁₂O₄
Peso Molecular: 148,16 g/mol
Ponto de ebulição: 80°C
Ponto de Inflamação: 67°C
Número MDL : MFCD00010650
Número CAS: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/55/28978655.jpg
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid