Print…
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
H25821.06EA 447 EUR
H25821.06 H25821.03
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄HBrCl₂N₂
Peso Molecular: 227,88 g/mol
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047379
Número CAS: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III