Print…
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L19524.06EA 119 EUR
L19524.06 L19524.14 L19524.03
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Fórmula: C₅H₃BrN₂O₃
Peso Molecular: 219,00 g/mol
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085925
Número CAS: 1678-49-5
EINECS: 000-000-0