Print…
Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
35808.18EA 105 EUR
35808.18 35808.30
Zirconium carbide ≥99.5% (metals basis excluding Hf) (max. 200 ppm Hf)
Zirconium carbide
Fórmula: CZr
Peso Molecular: 103,235 g/mol
Ponto de Fusão: 3540 °C
Densidade: 6,73
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049640
Número CAS: 12070-14-3
EINECS: 235-125-1
UN: 3178
ADR: 4.1,III