Print…
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
H31708.03EA 299 EUR
H31708.03
2,3-Dibromoisonicotinic acid ≥97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso Molecular: 280,90 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09997708
Número CAS: 1020056-98-7