Print…
Triethylphosphine oxide
Atenção
30391.03EA 101 EUR
30391.03 30391.06
Triethylphosphine oxide
Triethylphosphine oxide
Fórmula: C₆H₁₅OP
Peso Molecular: 134,16 g/mol
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013914
Número CAS: 597-50-2