Print…
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Atenção
H33574.06EA 370 EUR
H33574.06 H33574.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220,15 g/mol
Ponto de Fusão: 209…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185682
Número CAS: 276861-63-3