Print…
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Atenção
H32209.03EA 224 EUR
H32209.03
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
3,6-Difluorosalicylic acid
Fórmula: C₇H₄F₂O₃
Peso Molecular: 174,10 g/mol
Ponto de Fusão: 150…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275285
Número CAS: 749230-37-3