Print…
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
B22054.06EA 73.4 EUR
B22054.06
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 194,19 g/mol
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00033896
Número CAS: 2719-15-5