D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Atenção
|
ACRO201320250EA
43.2
EUR
ACRO201320250
ACRO201321000
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Fórmula:
C₈H₉NO₃ Peso Molecular: 167,16 g/mol Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004262 Número CAS: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |