2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers) predominantly cis 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
|
Perigo
|
B24524.06EA
25.6
EUR
B24524.06
B24524.18
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers) predominantly cis 99%
2,6-Dimethylpiperidin (mixture of cis- and trans-isomers)
Used as a base for the isolation of naturally-occurring carboxylic acids as their crystalline salts
Fórmula:
C₇H₁₅N Peso Molecular: 113,2 g/mol Ponto de ebulição: 126…129 °C Ponto de Fusão: < –20 °C Densidade: 0,832 Ponto de Inflamação: 11 °C (51 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066304 Número CAS: 504-03-0 EINECS: 207-981-6 ADR: 3,II |