Print…
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
L19056.06EA 36 EUR
ABCRAB165343.0005 L19056.06 L19056.14
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fórmula: C₇H₁₅BO₃
Peso Molecular: 158,01 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (228 mmHg)
Densidade: 0,966
Ponto de Inflamação: 46 °C (114 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093086
Número CAS: 1195-66-0
ADR: 3,III