Print…
4-Amino-3,5-difluorophenol 98%
Atenção
H32493.03EA 163 EUR
H32493.03 H32493.MD
4-Amino-3,5-difluorophenol 98%
4-Amino-3,5-difluorophenol
Fórmula: C₆H₅F₂NO
Peso Molecular: 145,11 g/mol
Ponto de Fusão: 147…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094491
Número CAS: 135086-76-9