Print…
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
Atenção
H32721.MDEA 44.8 EUR
H32721.MD H32721.03
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid ≥97%
3-(3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁F₃O₃
Peso Molecular: 248,20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025376
Número CAS: 916420-57-0