Print…
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
Perigo
H31690.03EA 120 EUR
H31690.03 H31690.MD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile 97%, JRD
4-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187,12 g/mol
Ponto de Fusão: 41…43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832366
Número CAS: 1017779-49-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III